Tisk…
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 1160 CZK
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185546
CAS číslo: 88912-24-7