Tisk…
10-Undecen-1-ol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 622 CZK
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Vzorec: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Bod varu: 132…133 °C/15mmHg
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004750
CAS číslo: 112-43-6
EINECS: 203-971-0