Tisk…
Quinoxaline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18339-500G OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA 5200 CZK
APOSOR18339-500G APOSOR18339-100G
Quinoxaline 98%
Quinoxaline
Vzorec: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Bod varu: 220…223 °C
Bod tání: 27…34 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006719
CAS číslo: 91-19-0
EINECS: 202-047-4