Tisk…
1,2-Diphenylethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzyl, Bibenzyl
OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 1040 CZK
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethane 98%
1,2-Diphenylethane
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27
Bod varu: 284…285 °C
Bod tání: 50…53 °C
Hustota: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004796
CAS číslo: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245