Tisk…
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 3670 CZK
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄O
Bod tání: 117…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005286
CAS číslo: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II