Tisk…
3-Bromophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 1490 CZK
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Vzorec: C₆H₅BrO
Bod varu: 236 °C
Bod tání: 28…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002253
CAS číslo: 591-20-8
EINECS: 209-706-5