Tisk…
2-Bromonaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18329-100G OR18329-25G OR18329-250G
APOSOR18329-100GEA 1820 CZK
APOSOR18329-100G APOSOR18329-25G APOSOR18329-250G
2-Bromonaphthalene 98%
2-Bromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇Br
Bod varu: 281…282 °C
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004051
CAS číslo: 580-13-2