1,4-Diethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18328-100G
OR18328-25G
OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA
3310
CZK
APOSOR18328-100G
APOSOR18328-25G
APOSOR18328-500G
1,4-Diethoxybenzene 98%
1,4-Diethoxybenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂ Bod varu: 245…248 °C Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015146 CAS číslo: 122-95-2 EINECS: 204-585-5 |