Tisk…
4-Cyanobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18327-100G OR18327-25G OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA 2900 CZK
APOSOR18327-100G APOSOR18327-25G APOSOR18327-250G
4-Cyanobenzoic acid 98%
4-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147.13
Bod varu: 313
Bod tání: 219…221 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002528
CAS číslo: 619-65-8
EINECS: 210-606-9