Tisk…
4-Metoxybenzylalkohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 622 CZK
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Metoxybenzylalkohol 98%
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 258…260 °C
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004653
CAS číslo: 105-13-5
EINECS: 203-273-6