Tisk…
Phenazine 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 2780 CZK
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phenazine 99+%
Phenazine
Vzorec: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005023
CAS číslo: 92-82-0
EINECS: 202-193-9