Tisk…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 622 CZK
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Bod varu: 106…109 °C/20mmHg
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000108
CAS číslo: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2