Tisk…
1,8-Diaminonaphthalene 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 4570 CZK
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Diaminonaphthalene 90%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2
Bod varu: 205 °C/12mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6
Merck Index: 12,06459