Tisk…
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18316-100G OR18316-25G
APOSOR18316-100GEA 1800 CZK
APOSOR18316-100G APOSOR18316-25G
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006101
CAS číslo: 108-52-1
EINECS: 203-591-5