Tisk…
1,2,3-Triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18314-25G OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA 622 CZK
APOSOR18314-25G APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazole 98%
1,2,3-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Bod varu: 203 °C/752mmHg
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014490
CAS číslo: 288-36-8