Tisk…
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 1160 CZK
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
1-Bromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Bod varu: 257 °C
Bod tání: 44478 °C
Hustota: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001030
CAS číslo: 583-55-1
EINECS: 209-508-9