Tisk…
(Isopropylthio)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18312-1KG OR18312-250G OR18312-50G
APOSOR18312-1KGEA 3480 CZK
APOSOR18312-1KG APOSOR18312-250G APOSOR18312-50G
(Isopropylthio)benzene 97%
(Isopropylthio)benzene
Vzorec: C₉H₁₂S
Bod varu: 105 °C/ 40mmHg
Hustota: 0,9852 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039842
CAS číslo: 3019-20-3
EINECS: 221-162-0