Tisk…
α-Chloro-p-xylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 1240 CZK
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylene 99%
α-Chloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Vzorec: C₈H₉Cl
Bod varu: 199…201 °C
Bod tání: 44351 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000919
CAS číslo: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III