Tisk…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
OR18310-500G
APOSOR18310-500GEA 827 CZK
APOSOR18310-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Bod varu: 242…246 °C
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005970
CAS číslo: 103-76-4
EINECS: 203-142-3