Tisk…
2-Chlorobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 1330 CZK
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorobenzothiazole 98%
2-Chlorbenzothiazol
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 141 °C/30mmHg
Bod tání: 21…23 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005776
CAS číslo: 615-20-3