Tisk…
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 2070 CZK
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287.17
Bod varu: 249…251 °C/10mmHg
Bod tání: 143…150 °C
Bod vzplanutí: 233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000619
CAS číslo: 80-07-9
EINECS: 201-247-9