Tisk…
5-Iodouracil 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 827 CZK
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracil 97%
5-Iodouracil
Vzorec: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237,98 g/mol
Bod tání: 274…276 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006020
CAS číslo: 696-07-1
EINECS: 211-788-2