Tisk…
Diisopropylcarbodiimide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 2280 CZK
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Bod varu: 145…148 °C
Hustota: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065689
CAS číslo: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I