2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
OR18303-25G
APOSOR18303-25GEA
2480
CZK
APOSOR18303-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Vzorec:
C₁₃H₉NOS MW: 227,29 g/mol Bod varu: 190…193 °C/3mmHg Bod tání: 128…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022869 CAS číslo: 3411-95-8 EINECS: 222-299-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...