Ethylvanillin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18302-500G
OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA
2280
CZK
APOSOR18302-500G
APOSOR18302-100G
Ethylvanillin 99%
Ethylvanillin
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 285 °C Bod tání: 74…79 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006944 CAS číslo: 121-32-4 EINECS: 204-464-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...