Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18301-100G OR18301-25G OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA 705 CZK
APOSOR18301-100G APOSOR18301-25G APOSOR18301-500G
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,779 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008337
CAS číslo: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II