Tisk…
6-Chlorooxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA 705 CZK
APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209962
CAS číslo: 56341-37-8