Tisk…

2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene

OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 2530 CZK
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025694
CAS číslo: 2674-34-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR