Tisk…
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)hydantoin
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 705 CZK
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₆H₁₀N₂O₃
MW: 158.16 g/mol
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020866
CAS číslo: 116-25-6
EINECS: 204-132-1