Tisk…
[2.2]-Paracyclophane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 1160 CZK
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophane 98%
[2.2]-Paracyclophane
Vzorec: C₁₆H₁₆
Bod tání: 283…288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003707
CAS číslo: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2