Tisk…
1,4-Diacetoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hydroquinone diacetate, 1,4-Phenylene diacetate, p-Phenylene di(acetate)
OR18293-100G OR18293-1KG OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 622 CZK
APOSOR18293-100G APOSOR18293-1KG APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoxybenzene 98%
1,4-Diacetoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19
Bod varu: 273
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011643
CAS číslo: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9