1-Ethyl-4-piperidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18292-25G
OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA
2690
CZK
APOSOR18292-25G
APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidone 98%
1-Ethyl-4-piperidone
Vzorec:
C₇H₁₃NO Bod varu: 46…48 °C/1mmHg Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013356 CAS číslo: 3612-18-8 EINECS: 222-781-9 |