Tisk…

4-Aminomorpholine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: N-Aminomorpholine

OR18291-25G OR18291-10G OR18291-5G
APOSOR18291-25GEA 2070 CZK
APOSOR18291-25G APOSOR18291-10G APOSOR18291-5G
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
Bod varu: 167…169 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006174
CAS číslo: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR