Tisk…
(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18288-100G OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA 1330 CZK
APOSOR18288-100G APOSOR18288-500G
(4-Pyridylthio)acetic acid 98%
(4-Pyridylthio)acetic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006424
CAS číslo: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6