Tisk…
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 1240 CZK
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Bod tání: 299…301 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064964
CAS číslo: 130-14-3
EINECS: 204-976-0