Tisk…
2-Quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 622 CZK
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod tání: 198…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006743
CAS číslo: 59-31-4