Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 4370 CZK
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35
Bod varu: 135…140 °C/10mmHg
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008824
CAS číslo: 489-01-0
EINECS: 207-693-0