Tisk…

2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine

OR18278-100G OR18278-500G OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA 622 CZK
APOSOR18278-100G APOSOR18278-500G APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Bod tání: 161…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005787
CAS číslo: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR