Tisk…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 2400 CZK
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 205…210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006141
CAS číslo: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7