5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18276-5G
OR18276-25G
OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA
622
CZK
APOSOR18276-5G
APOSOR18276-25G
APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₇ClN₄O Bod tání: 250…252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012704 CAS číslo: 72-40-2 EINECS: 200-778-3 |