Tisk…

N-Butylaniline 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 827 CZK
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butylaniline 99%
N-Butylaniline
Vzorec: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 149,24 g/mol
Bod varu: 236…242 °C
Bod tání: –14,4 °C
Hustota: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035798
CAS číslo: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN: 2738
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR