Tisk…
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 622 CZK
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001191
CAS číslo: 82-43-9
EINECS: 201-420-9