Tisk…

Bis(2-iodoethyl) ether 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,2'-Diiododiethyl ether, 1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane, 2-Iodoethyl ether

OR18271-1G OR18271-25G OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA 1780 CZK
APOSOR18271-1G APOSOR18271-25G APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Vzorec: C₄H₈I₂O
MW: 325.92 g/mol
Bod varu: 123.5…124 °C/10mmHg
Hustota: 2.296 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092250
CAS číslo: 34270-90-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR