Tisk…
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzhydrol
OR18268-1G OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA 13230 CZK
APOSOR18268-1G APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO
MW: 233,7 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01004640
CAS číslo: 7039-50-1