Tisk…

6-Bromo-o-toluidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18267-25G OR18267-5G
APOSOR18267-25GEA 2650 CZK
APOSOR18267-25G APOSOR18267-5G
6-Bromo-o-toluidine
6-Bromo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Bod varu: 105…107 °C/205mmHg
Hustota: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039885
CAS číslo: 53848-17-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR