Tisk…
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 1910 CZK
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Bod tání: 283…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 98327-87-8