Tisk…
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 622 CZK
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03428360
CAS číslo: 1074-40-4