Tisk…
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 622 CZK
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Bod tání: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779271
CAS číslo: 100959-22-6