Tisk…
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 1330 CZK
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00721392
CAS číslo: 1865-09-4