Tisk…
Methyl-5-aminonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-aminonicotinate, Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
OR18117-25G
APOSOR18117-25GEA 3020 CZK
APOSOR18117-25G
Methyl-5-aminonicotinate
Methyl-5-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038688
CAS číslo: 36052-25-2